Få mere at vide
Phenkapton(>90%), TRC
Artikelnummer. 18091150
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18091150 5 mg
18062550 25 mg
18010240 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18091150 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2945755MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2275-14-1
Molekylær formel C11 H15 Cl2 O2 P S3
Molekylvægt (g/mol) 377.31
Synonym Phosphorodithioic acid, S-[[(2,5-dichlorophenyl)thio]methyl] O,O-diethyl ester, Methanethiol, (2,5-dichlorophenylthio)-, S-ester with O,O-di-Et phosphorodithioate (6CI), CMP, CMP (pesticide), ENT 25585, G 28029, Geigy 28029, Geigy G 28029, O,O-Diethyl S-(2,5-dichlorophenylthiomethyl) dithiophosphate, O,O-Diethyl S-(2,5-dichlorophenylthiomethyl) phosphorodithioate, O,O-Diethyl S-(2,5-dichlorophenylthiomethyl) phosphorothiolothionate, Phencapton, Phenkapton, Phenkaptone, Phenudin, Phenudine, S-(2,5-Dichlorophenylthiomethyl) O,O-diethyl phosphorodithioate
IUPAC navn (2,5-dichlorophenyl)sulfanylmethylsulfanyl-diethoxy-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
SMIL CCOP(=S)(OCC)SCSc1cc(Cl)ccc1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenkapton
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C11H15Cl2O2PS3/c1-3-14-16(17,15-4-2)19-8-18-11-7-9(12)5-6-10(11)13/h5-7H,3-4,8H2,1-2H3
Formel vægt 375.9349