Få mere at vide
Pheniramine N-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 30050603
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050603 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30050603 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0059.04
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Pheniramine N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pheniramine N-Oxide
CAS 12656-98-3
Analyt- eller komponentnavne Pheniramine N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H20 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Pheniramine N-oxide, 1-Phenyl-1-(2-pyridyl)-3-dimethylaminopropane N-Oxide, N,N-Dimethyl-gamma-phenyl-2-pyridinepropanamine N-oxide
InChI formel InChI=1S/C16H20N2O/c1-18(2,19)13-11-15(14-8-4-3-5-9-14)16-10-6-7-12-17-16/h3-10,12,15H,11,13H2,1-2H3
SMIL C[N+](C)([O-])CCC(c1ccccc1)c2ccccn2
IUPAC navn N,N-dimethyl-3-phenyl-3-pyridin-2-ylpropan-1-amine oxide
Molekylvægt (g/mol) 256.34
Mængde 100 mg
Formel vægt 256.1576 g/mol