Få mere at vide
Pheniramine, Mikromol™
Artikelnummer. 30040685
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30040685 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040685 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0059.01
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Pheniramine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pheniramine
CAS 86-21-5
Analyt- eller komponentnavne Pheniramine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H20 N2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Brompheniramine Maleate Imp. C (EP), Brompheniramine Imp. C (EP), (3RS)-N,N-Dimethyl-3-phenyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine, Pheniramine, Brompheniramine Maleate Impurity C, Brompheniramine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C16H20N2/c1-18(2)13-11-15(14-8-4-3-5-9-14)16-10-6-7-12-17-16/h3-10,12,15H,11,13H2,1-2H3
SMIL CN(C)CCC(c1ccccc1)c2ccccn2
IUPAC navn N,N-dimethyl-3-phenyl-3-pyridin-2-ylpropan-1-amine
Molekylvægt (g/mol) 240.34
Mængde 100 mg
Formel vægt 240.1626 g/mol