missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pheniramine Maleate, TRC

Artikelnummer. 30133519
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133519 50 g
17931455 50 mg
17943565 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133519 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP29720050G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 132-20-7
Molekylær formel C16 H20 N2 . C4 H4 O4
Molekylvægt (g/mol) 356.42
Synonym (3RS)-N,N-Dimethyl-3-phenyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine Maleate, Pheniramine Maleate, Dexchlorpheniramine Maleate Imp. A (EP) as Maleate, Brompheniramine Maleate Imp. C (EP) as Maleate, N,N-Dimethyl-γ-phenyl-2-pyridinepropanamine (2Z)-2-butenedioate (1:1), N,N-Dimethyl-γ-phenyl-2-pyridinepropanamine (Z)-2-butenedioate (1:1), Prophenpyridamine maleate, 2-[α-[2-(Dimethylamino)ethyl]benzyl]pyridine maleate (1:1), 2-Pyridinepropanamine, N,N-dimethyl-γ-phenyl-, (2Z)-2-butenedioate (1:1) (9CI, ACI), 2-Pyridinepropanamine, N,N-dimethyl-γ-phenyl-, (Z)-2-butenedioate (1:1) (ZCI), Prophenpyridamine maleate (6CI), Pyridine, 2-[α-[2-(dimethylamino)ethyl]benzyl]-, maleate (1:1) (8CI), 1-Phenyl-1-(2-pyridyl)-3-dimethaminopropane maleinate, 1-Phenyl-1-(2-pyridyl)-3-dimethylaminopropane maleate, 2-[α-[2-(Dimethylamino)ethyl]benzyl]pyridine bimaleate, Antolozine, Daneral, Inhiston, Metron, Naphcon A, Pheniramine hydrogen maleate, Pheniramine maleate, PM 241, Trimeton, Trimetose
IUPAC navn (Z)-but-2-enedioic acid;N,N-dimethyl-3-phenyl-3-pyridin-2-ylpropan-1-amine
SMIL CN(C)CCC(c1ccccc1)c2ccccn2.OC(=O)\C=C/C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pheniramine Maleate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C16H20N2.C4H4O4/c1-18(2)13-11-15(14-8-4-3-5-9-14)16-10-6-7-12-17-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-10,12,15H,11,13H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Formel vægt 356.1736
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.