Få mere at vide
Pheniramine, LoGiCal
Artikelnummer. 30458165
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458165 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458165 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0059.01
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pheniramine
CAS 86-21-5
Analyt- eller komponentnavne Pheniramine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H20 N2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Brompheniramine Maleate Imp. C (EP), Brompheniramine Imp. C (EP), (3RS)-N,N-Dimethyl-3-phenyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine, Pheniramine, Brompheniramine Maleate Impurity C, Brompheniramine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C16H20N2/c1-18(2)13-11-15(14-8-4-3-5-9-14)16-10-6-7-12-17-16/h3-10,12,15H,11,13H2,1-2H3
Løsningstype Neat
SMIL CN(C)CCC(c1ccccc1)c2ccccn2
IUPAC navn N,N-dimethyl-3-phenyl-3-pyridin-2-ylpropan-1-amine
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 240.34
Mængde 10 mg
Formel vægt 240.1626 g/mol