Få mere at vide
Pheniramine, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pheniramine |
| CAS | 86-21-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pheniramine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H20 N2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Brompheniramine Maleate Imp. C (EP), Brompheniramine Imp. C (EP), (3RS)-N,N-Dimethyl-3-phenyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine, Pheniramine, Brompheniramine Maleate Impurity C, Brompheniramine Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20N2/c1-18(2)13-11-15(14-8-4-3-5-9-14)16-10-6-7-12-17-16/h3-10,12,15H,11,13H2,1-2H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CN(C)CCC(c1ccccc1)c2ccccn2 |
| Vis mere |