Få mere at vide
Pheniramine 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30459164
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30459164 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459164 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0059.0101
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
Pheniramine 1.0 mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pheniramine
CAS 86-21-5
Analyt- eller komponentnavne Pheniramine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H20 N2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Brompheniramine Maleate Imp. C (EP), Brompheniramine Imp. C (EP), (3 RS)-N,N-Dimethyl-3-phenyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine, Pheniramine, Brompheniramine Maleate Impurity C, Brompheniramine Impurity C
InChI formel InChI=1 S/C16H20N2/c1-18(2)13-11-15(14-8-4-3-5-9-14)16-10-6-7-12-17-16/h3-10,12,15 H,11,13H2,1-2H3
SMIL CN(C)CCC(c1ccccc1)c2ccccn2
IUPAC navn N,N-dimethyl-3-phenyl-3-pyridin-2-ylpropan-1-amine
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Molekylvægt (g/mol) 240.34
Mængde 1 ml
Formel vægt 240.1626 g/mol