Få mere at vide
Pheniramine 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Beskrivelse
Pheniramine 1.0 mg/ml in Methanol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pheniramine |
| CAS | 86-21-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pheniramine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H20 N2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Brompheniramine Maleate Imp. C (EP), Brompheniramine Imp. C (EP), (3 RS)-N,N-Dimethyl-3-phenyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine, Pheniramine, Brompheniramine Maleate Impurity C, Brompheniramine Impurity C |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H20N2/c1-18(2)13-11-15(14-8-4-3-5-9-14)16-10-6-7-12-17-16/h3-10,12,15 H,11,13H2,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)CCC(c1ccccc1)c2ccccn2 |
| IUPAC navn | N,N-dimethyl-3-phenyl-3-pyridin-2-ylpropan-1-amine |
| Vis mere |