Få mere at vide
Phenindione, TRC
Artikelnummer. 30423994
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30423994 1 g
30426892 25 g
30420052 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30423994 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2972501G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83-12-5
Molekylær formel C15 H10 O2
Molekylvægt (g/mol) 222.24
Synonym 1H-Indene-1,3(2H)-dione, 2-phenyl-, 1,3-Indandione, 2-phenyl- (6CI,8CI), 2-Phenyl-1,3-diketohydrindene, 2-Phenyl-1,3-indandione, 2-Phenyl-1,3-indanedione, 2-Phenyl-1H-indene-1,3(2H)-dione, 2-Phenylindandione, Athrombon, Bindan, Cronodione, Danedion, Danilon, Danilone, Diadilan, Dindevan, Dineval, Diophindane, Emandion, Emandione, Fenhydren, Fenilin, Fenindion, Hedulin, Hemolidione, Indema, Indion, Indon, NSC 41693, PID, Phenhydren, Phenillin, Phenindione, Phenylen, Phenylin, Phenylindione, Pindione, Rectadione, Theradione, Thrombasal, Tromazal, Trombol
IUPAC navn 2-phenylindene-1,3-dione
SMIL O=C1C(C(=O)c2ccccc12)c3ccccc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenindione
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C15H10O2/c16-14-11-8-4-5-9-12(11)15(17)13(14)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H
Formel vægt 222.0681