Få mere at vide
Phenindione, Mikromol™
Artikelnummer. 18060280
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18060280 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18060280 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1792.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Phenindione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenindione
CAS 83-12-5
Analyt- eller komponentnavne Phenindione
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H10 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1H-Indene-1,3(2H)-dione, 2-phenyl-, 1,3-Indandione, 2-phenyl- (6CI,8CI), 2-Phenyl-1,3-diketohydrindene, 2-Phenyl-1,3-indandione, 2-Phenyl-1,3-indanedione, 2-Phenyl-1H-indene-1,3(2H)-dione, 2-Phenylindandione, Athrombon, Bindan, Cronodione, Danedion, Danilon, Danilone, Diadilan, Dindevan, Dineval, Diophindane, Emandion, Emandione, Fenhydren, Fenilin, Fenindion, Hedulin, Hemolidione, Indema, Indion, Indon, NSC 41693, PID, Phenhydren, Phenillin, Phenindione, Phenylen, Phenylin, Phenylindione, Pindione, Rectadione, Theradione, Thrombasal, Tromazal, Trombol
InChI formel InChI=1S/C15H10O2/c16-14-11-8-4-5-9-12(11)15(17)13(14)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H
SMIL O=C1C(C(=O)c2ccccc12)c3ccccc3
IUPAC navn 2-phenylindene-1,3-dione
Molekylvægt (g/mol) 222.24
Mængde 250 mg
Formel vægt 222.0681 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.