Få mere at vide
Phenindione, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484327
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16484327 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16484327 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0325
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Phenindione is an anticoagulant which functions as a Vitamin K antagonist.
Phenindione is an anticoagulant which functions as a Vitamin K antagonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenindione
CAS 83-12-5
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H10O2
Mængde 50 mg
Synonym Rectadione
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (449.96 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=C1C(C2=CC=CC=C2)C(C3=C1C=CC=C3)=O
Molekylvægt (g/mol) 222.24
Formel vægt 222.24
Procent renhed 99.22%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation