Få mere at vide
Phenindione, LoGiCal
Artikelnummer. 30457861
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457861 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30457861 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1792.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenindione
CAS 83-12-5
Analyt- eller komponentnavne Phenindione
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H10 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1H-Indene-1,3(2H)-dione, 2-phenyl-, 1,3-Indandione, 2-phenyl- (6CI,8CI), 2-Phenyl-1,3-diketohydrindene, 2-Phenyl-1,3-indandione, 2-Phenyl-1,3-indanedione, 2-Phenyl-1H-indene-1,3(2H)-dione, 2-Phenylindandione, Athrombon, Bindan, Cronodione, Danedion, Danilon, Danilone, Diadilan, Dindevan, Dineval, Diophindane, Emandion, Emandione, Fenhydren, Fenilin, Fenindion, Hedulin, Hemolidione, Indema, Indion, Indon, NSC 41693, PID, Phenhydren, Phenillin, Phenindione, Phenylen, Phenylin, Phenylindione, Pindione, Rectadione, Theradione, Thrombasal, Tromazal, Trombol
InChI formel InChI=1S/C15H10O2/c16-14-11-8-4-5-9-12(11)15(17)13(14)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H
Løsningstype Neat
SMIL O=C1C(C(=O)c2ccccc12)c3ccccc3
IUPAC navn 2-phenylindene-1,3-dione
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 222.24
Mængde 10 mg
Formel vægt 222.0681 g/mol