Få mere at vide
Phenidon, TRC
Artikelnummer. 30411560
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30411560 5 g
1 options
Artikelnummer. 30411560 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2972535G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenidone
CAS 92-43-3
Molekylær formel C9H10N2O
Mængde 5 g
Synonym 1-Phenyl-3-pyrazolidinone, 1-Phenyl-3-oxopyrazolidine, 1-Phenyl-3-pyrazolidone, 1-Phenylpyrazolidine-3-one, Fenidon, Phenidone
InChI formel InChI=1S/C9H10N2O/c12-9-6-7-11(10-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,12)
SMIL O=C1CCN(N1)c2ccccc2
IUPAC navn 1-phenylpyrazolidin-3-one
Molekylvægt (g/mol) 162.19
Formel vægt 162.0793