Få mere at vide
Phenidon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenidone |
| CAS | 92-43-3 |
| Molekylær formel | C9H10N2O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1-Phenyl-3-pyrazolidinone, 1-Phenyl-3-oxopyrazolidine, 1-Phenyl-3-pyrazolidone, 1-Phenylpyrazolidine-3-one, Fenidon, Phenidone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N2O/c12-9-6-7-11(10-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,12) |
| SMIL | O=C1CCN(N1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 1-phenylpyrazolidin-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.19 |
| Formel vægt | 162.0793 |