Få mere at vide
Phenibut Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenibut Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2.ClH/c11-7-9(6-10(12)13)8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13);1H |
| Formel vægt | 215.0713 |
| Procent renhed | >95% |