Få mere at vide
Phenformin Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenformin Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N5.ClH/c11-9(12)15-10(13)14-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7H2,(H6,11,12,13,14,15);1H |
| Formel vægt | 241.1094 |
| Procent renhed | >95% |