Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Pheneturid
Artikelnummer. 16524344 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16524344 5 g
16534344 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16524344 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 381440050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 90-49-3 | C11H14N2O2 | 206.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-49-3
Molekylær formel C11H14N2O2
Molekylvægt (g/mol) 206.25
InChI nøgle AJOQSQHYDOFIOX-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn (2-phenylbutanoyl)urinstof
SMIL CCC(C(=O)NC(N)=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pheneturide
Smeltepunkt 149.0°C to 152.0°C
Lineær formel NH2C(O)NHC(O)CH(C6H5)CH2CH3
Mængde 5 g
Merck Index 15, 7344
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: < 0.5 g/L Other solubilities: soluble in other organic solvents
Formel vægt 206.24
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pheneturide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylphenacemide