Få mere at vide
Phenethyltrichlorsilan, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10159979 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10159979 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10159979 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 432240010
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenethyltrichlorosilane
CAS 940-41-0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.2400g/mL
Kogepunkt 93°C to 96°C (3.0 mmHg)
Flammepunkt 91°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H9Cl3Si
Brydningsindeks 1.5175 to 1.5195 (20°C, 589nm)
MDL nummer MFCD00039290
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.24
Synonym phenethyltrichlorosilane, trichloro 2-phenylethyl silane, 2-phenylethyl trichlorosilane, silane, trichlorophenethyl, trichlorophenethylsilane, trichloro phenethyl silane, silane, trichloro 2-phenylethyl, 1-phenyl-2-trichlorosilyl ethane, unii-iar3080y7z, trichloro-2-phenylethylsilane
InChI nøgle FMYXZXAKZWIOHO-UHFFFAOYSA-N
SMIL Cl[Si](Cl)(Cl)CCC1=CC=CC=C1
IUPAC navn trichlor(2-phenylethyl)silan
Molekylvægt (g/mol) 239.60
PubChem CID 70327
Formel vægt 239.61
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenethyltrichlorosilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.