Få mere at vide
Phenethyleisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenethyl isothiocyanate |
| CAS min % | 97.0 |
| Tæthed | 1.1000g/mL |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Lineær formel | C6H5CH2CH2NCS |
| Mængde | 10 g |
| Merck Index | 15, 7340 |
| Formel vægt | 163.24 |
| Procent renhed | 97% |