Få mere at vide
Phenethyleisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10216004
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10216004 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10608783 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10216004 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00242DA
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 2257-09-2
Molekylær formel C9H9NS
Molekylvægt (g/mol) 163.24
MDL nummer MFCD00004821
InChI nøgle IZJDOKYDEWTZSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylethyl isothiocyanate, phenethyl isothiocyanate, phenylethyl isothiocyanate, 2-isothiocyanatoethyl benzene, phenethyl mustard oil, phenylaethylsenfoel, benzene, 2-isothiocyanatoethyl, peitc, phenylethyl mustard oil, 2-phenylethylisothiocyanate
PubChem CID 16741
ChEBI CHEBI:351346
IUPAC navn 2-isothiocyanatoethylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)CCN=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenethyl isothiocyanate
CAS min % 97.0
Tæthed 1.1000g/mL
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel C6H5CH2CH2NCS
Mængde 1 g
Merck Index 15, 7340
Formel vægt 163.24
Procent renhed 97%