Få mere at vide
Phenethylisothiocyanat, TRC
Artikelnummer. 30138150
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30138150 25 g
1 options
Artikelnummer. 30138150 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP29610025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylethyl Isothiocyanate
CAS 2257-09-2
Molekylær formel C9 H9 N S
Mængde 25 g
Synonym Benzene, (2-isothiocyanatoethyl)-, Isothiocyanic acid, phenethyl ester (6CI,7CI,8CI), (2-Isothiocyanatoethyl)benzene, 1-(2-Isothiocyanatoethyl)benzene, 2-Phenylethyl isothiocyanate, Beta-phenylethyl isothiocyanate, JC 5411, NSC 87868, Phenethyl isothiocyanate, Phenethyl mustard oil, Phenylethyl isothiocyanate, Phenylethyl mustard oil, β-Phenethyl isothiocyanate, β-Phenylethyl isothiocyanate
InChI formel InChI=1S/C9H9NS/c11-8-10-7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-7H2
SMIL S=C=NCCc1ccccc1
IUPAC navn 2-isothiocyanatoethylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 163.24
Formel vægt 163.0456