Få mere at vide
Phenethylisocyanat, TRC
Artikelnummer. 30424839
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30424839 10 g
1 options
Artikelnummer. 30424839 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP33534010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenethyl Isocyanate
CAS 1943-82-4
Molekylær formel C9H9NO
Mængde 10 g
Synonym (2-Isocyanatoethyl)benzene, 2-Phenylethyl Isocyanate, Phenethyl Isocyanate, beta-Phenylethyl Isocyanate, Phenethyl Alcohol','Isocyanate, Isocyanic Acid','Phenethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C9H9NO/c11-8-10-7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-7H2
SMIL O=C=NCCc1ccccc1
IUPAC navn 2-isocyanatoethylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 147.17
Formel vægt 147.0684