Få mere at vide
Phenethylalkohol, LoGiCal
Artikelnummer. 30458380
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458380 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458380 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0953.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenylethanol
CAS 60-12-8
Analyt- eller komponentnavne 2-Phenylethanol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H10 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Phenethyl Alcohol, 2-Phenlylerthanol, Benzeneethanol, (2-Hydroxyethyl)benzene, 2-Phenethanol, 2-Phenethyl alcohol, 2-Phenyl-1-ethanol, 2-Phenylethanol, 2-Phenylethyl alcohol, Benzyl carbinol, Ethanol, 2-phenyl-, NSC 406252, PEA, Phenethanol, Phenylethanol, Phenylethyl alcohol, beta-(Hydroxyethyl)benzene, beta-PEA, beta-Phenethanol, beta-Phenethyl alcohol, beta-Phenylethanol, beta-Phenylethyl alcohol, 2-phenylethylalcohol
InChI formel InChI=1S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Løsningstype Fedt
SMIL OCCc1ccccc1
IUPAC navn 2-phenylethanol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 122.16
Mængde 10 mg
Formel vægt 122,0732 g/mol