Få mere at vide
Phenethyl Alcohol-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenethyl Alcohol-d5 |
| CAS | 35845-63-7 |
| Molekylær formel | C8 D5 H5 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Benzeneethanol-d5, (2-Hydroxyethyl)benzene-d5, 2-Phenethanol-d5, 2-Phenyl-1-ethanol-d5, 2-Phenylethanol-d5, Phenylethyl Alcohol-d5, β-Phenethanol-d5, β-Phenethyl Alcohol-d5, β-Phenethylol-d5, β-Phenylethanol-d5, β-Phenylethyl Alcohol-d5, NSC 406252-d5, 2-Phenyl-d5-ethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(CCO)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | 2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 127.2 |
| Formel vægt | 127.1045 |