Få mere at vide
Phenelzine Sulfate, Mikromol™
Artikelnummer. 18060960
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18060960 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18060960 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1472.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Phenelzine Sulfate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenelzine Sulfate
CAS 156-51-4
Analyt- eller komponentnavne Phenelzine Sulfate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H12 N2 . H2 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Hydrazine, (2-phenylethyl)-, sulfate (1:1), Hydrazine, phenethyl-, sulfate (1:1) (8CI), (2-Phenylethyl)hydrazine dihydrogen sulfate, 2-Phenethylhydrazine sulfate, Estinerval, Fenelzin, Kalgan, Mao-rem, NSC 170957, Nardelzine, Nardil, Phenalzine dihydrogen sulfate, Phenelzine acid sulfate, Phenelzine bisulfate, Phenelzine dihydrogen sulfate, Phenelzine hydrogen sulfate, Phenelzine sulfate, Phenethylhydrazine sulfate, Stinerval, W 1544A, (beta-Phenylethyl)hydrazine dihydrogen sulfate, (beta-Phenylethyl)hydrazine sulfate
InChI formel InChI=1S/C8H12N2.H2O4S/c9-10-7-6-8-4-2-1-3-5-8;1-5(2,3)4/h1-5,10H,6-7,9H2;(H2,1,2,3,4)
SMIL NNCCc1ccccc1.OS(=O)(=O)O
IUPAC navn 2-phenylethylhydrazine;sulfuric acid
Molekylvægt (g/mol) 234.27
Mængde 250 mg
Formel vægt 234.0674 g/mol