Få mere at vide
Phenelzine Sulfate, LoGiCal
Artikelnummer. 30461997
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461997 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461997 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1472.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenelzine Sulfate
CAS 156-51-4
Analyt- eller komponentnavne Phenelzine Sulfate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H12 N2 . H2 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Hydrazine, (2-phenylethyl)-, sulfate (1:1), Hydrazine, phenethyl-, sulfate (1:1) (8CI), (2-Phenylethyl)hydrazine dihydrogen sulfate, 2-Phenethylhydrazine sulfate, Estinerval, Fenelzin, Kalgan, Mao-rem, NSC 170957, Nardelzine, Nardil, Phenalzine dihydrogen sulfate, Phenelzine acid sulfate, Phenelzine bisulfate, Phenelzine dihydrogen sulfate, Phenelzine hydrogen sulfate, Phenelzine sulfate, Phenethylhydrazine sulfate, Stinerval, W 1544A, (beta-Phenylethyl)hydrazine dihydrogen sulfate, (beta-Phenylethyl)hydrazine sulfate
InChI formel InChI=1S/C8H12N2.H2O4S/c9-10-7-6-8-4-2-1-3-5-8;1-5(2,3)4/h1-5,10H,6-7,9H2;(H2,1,2,3,4)
Løsningstype Neat
SMIL NNCCc1ccccc1.OS(=O)(=O)O
IUPAC navn 2-phenylethylhydrazine;sulfuric acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 234.27
Mængde 10 mg
Formel vægt 234.0674 g/mol