missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Phenelzine-d4 Sulfate, TRC

Artikelnummer. 30422638
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30422638 25 mg
30419773 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30422638 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP29590225MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1346605-03-5
Molekylær formel C8H10D4N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 238.3
Synonym [2-Phenyl(ethyl-d4)]hydrazine dihydrogen sulfate, [β-Phenyl(ethyl-d4)]hydrazine dihydrogen sulfate, 2-Phen(ethyl-d4)hydrazine sulfate, Estinerval-d4, Fenelzin-d4, Kalgan-d4, Mao-rem-d4, NSC 170957-d4, Nardelzine-d4, Nardil-d4, Phenelzine Acid-d4 Sulfate, Phenelzine-d4 Bisulfate, Phenelzine-d4 Dihydrogen Sulfate, Phenelzine-d4 Hydrogen Sulfate, Phen(ethyl-d4)hydrazine Sulfate, Stinerval-d4, W 1544A-d4
SMIL NNC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1=CC=CC=C1.O=S(O)(O)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Phenelzine-d4 Sulfate
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C8H12N2.H2O4S/c9-10-7-6-8-4-2-1-3-5-8;1-5(2,3)4/h1-5,10H,6-7,9H2;(H2,1,2,3,4)/i6D2,7D2;
Formel vægt 238.0925
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.