Få mere at vide
Phenelzine-d4 Sulfate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenelzine-d4 Sulfate |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2.H2O4S/c9-10-7-6-8-4-2-1-3-5-8;1-5(2,3)4/h1-5,10H,6-7,9H2;(H2,1,2,3,4)/i6D2,7D2; |
| Formel vægt | 238.0925 |