Få mere at vide
Fencyklon, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332665
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11332665 1 g 1g
11342665 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332665 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00108.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5660-91-3 | C29H18O | 382.46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5660-91-3
Molekylær formel C29H18O
Molekylvægt (g/mol) 382.46
MDL nummer MFCD00051451
InChI nøgle MNSDGJFEKUKHGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym phencyclone, 1,3-diphenyl-2h-cyclopenta l phenanthren-2-one, 1,3-diphenylcyclopenta l phenanthren-2-one, 1,3-diphenylcyclopenta 1,2-l phenanthren-2-one
PubChem CID 97140
ChEBI CHEBI:48304
IUPAC navn 1,3-diphenylcyclopenta[l]phenanthren-2-on
SMIL O=C1C(=C2C(=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C21)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phencyclone
Smeltepunkt 245°C to 249°C
Mængde 1 g
Beilstein 2061817
Formel vægt 382.46
Procent renhed 97%