Få mere at vide
Phenbenzamine Hydrochloride, LoGiCal
Artikelnummer. 30459392
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30459392 5 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459392 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3209.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenbenzamine Hydrochloride
CAS 2045-52-5
Analyt- eller komponentnavne Phenbenzamine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H22 N2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,2-Ethanediamine, N1,N1-dimethyl-N2-phenyl-N2-(phenylmethyl)-, hydrochloride (1:1), 1,2-Ethanediamine, N,N-dimethyl-N'-phenyl-N'-(phenylmethyl)-, monohydrochloride (9CI), Ethylenediamine, N-benzyl-N',N'-dimethyl-N-phenyl-, hydrochloride (7CI,8CI), Antergan hydrochloride, N-Benzyl-N',N'-dimethyl-N-phenylethylenediamine hydrochloride, Phenbenzamine chloride, Phenbenzamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H22N2.ClH/c1-18(2)13-14-19(17-11-7-4-8-12-17)15-16-9-5-3-6-10-16;/h3-12H,13-15H2,1-2H3;1H
Løsningstype Neat
SMIL Cl.CN(C)CCN(Cc1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn N'-benzyl-N,N-dimethyl-N'-phenylethane-1,2-diamine;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 290.83
Mængde 5 mg
Formel vægt 290.155 g/mol