missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Phenazopyridine, TRC

Artikelnummer. 30413554
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30413554 100 mg
30417965 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30413554 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP313751100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 94-78-0
Molekylær formel C11H11N5
Molekylvægt (g/mol) 213.24
Synonym 3-(2-Phenyldiazenyl)-2,6-pyridinediamine Hydrochloride, 3-(Phenylazo)-2,6-pyridinediamine, 2,6-Diamino-3-phenylazopyridine, Gastracid, Gastrotest, NSC 145895
IUPAC navn 3-[(E)-phenyldiazenyl]pyridine-2,6-diamine
SMIL Nc1ccc(N=Nc2ccccc2)c(N)n1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Phenazopyridine
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H11N5/c12-10-7-6-9(11(13)14-10)16-15-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H4,12,13,14)
Formel vægt 213.1014
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.