Få mere at vide
Phenazone, LoGiCal
Artikelnummer. 30459149
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459149 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30459149 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0036.05
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenazone
CAS 60-80-0
Analyt- eller komponentnavne Phenazone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H12 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Phenazone, Propyphenazone Imp. A (EP), 1,2-Dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one, Antipyrine, 1,5-Dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydropyrazol-3-one, 1-Phenyl-2,3-dimethyl-5-pyrazolone, 2,3-Dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, 2,3-Dimethyl-1-phenyl-5-pyrazolone, Analgesin, Analgesine, Anodynin, Anodynine, Antipirin, Antipyrin, Apirelina, Azophen, Azophene, Dentigoa N, Dimethyloxychinizin, Dimethyloxyquinazine, Eu-Med mono, Fenazone, Methozin, NSC 7945, Oxydimethylquinazine, Parodyne, Phenazon, Phenazone (pharmaceutical), Phenylon, Phenylone, Pyrazophyl, Sedatin, Sedatine, Propyphenazone Impurity A
InChI formel InChI=1S/C11H12N2O/c1-9-8-11(14)13(12(9)2)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3
Løsningstype Fedt
SMIL CN1N(C(=O)C=C1C)c2ccccc2
IUPAC navn 1,5-dimethyl-2-phenylpyrazol-3-on
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 188.23
Mængde 10 mg
Formel vægt 188,095 g/mol