Få mere at vide
Phenazin, TRC
Artikelnummer. 30425865
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30425865 25 g
1 options
Artikelnummer. 30425865 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP29538325G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenazine
CAS 92-82-0
Molekylær formel C12 H8 N2
Mængde 25 g
Synonym Phenazine (8CI','9CI','ACI), 9,10-Diazaanthracene, Azophenylene, Dibenzopyrazine, NSC 13157
InChI formel InChI=1S/C12H8N2/c1-2-6-10-9(5-1)13-11-7-3-4-8-12(11)14-10/h1-8H
SMIL c1ccc2nc3ccccc3nc2c1
IUPAC navn fenazin
Molekylvægt (g/mol) 180.21
Formel vægt 180.0687