Få mere at vide
Phenazin methosulfat, TRC
Artikelnummer. 30414424
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30414424 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30414424 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP295385500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenazine Methosulfate
CAS 299-11-6
Molekylær formel C14H14N2O4S
Mængde 500 mg
Synonym 5-N-Methylphenazonium Methosulfate, 9-Methylphenazinium Methyl Sulfate, N-Methylphenazine Methosulfate, N-Methylphenazinium Methosulfate, N-Methylphenazinium Methyl Sulfate, N-Methylphenazonium Methosulfate, N-Methylphenazonium Methosulphate, NSC 34661, PMS, PMS (pharmaceutical), Phenazine Methosulfate, Phenazine Methosulphate
InChI formel InChI=1S/C13H11N2.CH4O4S/c1-15-12-8-4-2-6-10(12)14-11-7-3-5-9-13(11)15;1-5-6(2,3)4/h2-9H,1H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
SMIL COS(=O)(=O)[O-].C[n+]1c2ccccc2nc3ccccc13
IUPAC navn 5-methylphenazin-5-ium; Methylsulfat
Molekylvægt (g/mol) 306.34
Formel vægt 306.0674