Få mere at vide
Phenazinmethosulfat, 98+%
Beskrivelse
Det bruges sammen med ascorbinsyre til at bestemme aktiviteten af nitrogenoxidreduktase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
ascorbinsyre til at bestemme aktiviteten af nitrogenoxidreduktase.
Opløselighed
Opløseligt i vand. (100 g/L ved °20 C)
Noter
Lysfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares ved -20 °C.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenazine methosulfate |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 3898869 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. (100g/L ved 20 °C) |
| Formel vægt | 306.34 |
| Procent renhed | ≥98% |