Få mere at vide
Phenazinmethosulfat, 98+%
Artikelnummer. 15423248
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15423248 5 g 5g
15433248 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15423248 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56718.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1632.00 DKK
    1336.65 DKK / 5g
    Spare 295.35 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 299-11-6 | C14H14N2O4S | 306,336 g/mol
Det bruges sammen med ascorbinsyre til at bestemme aktiviteten af nitrogenoxidreduktase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges sammen med
ascorbinsyre til at bestemme aktiviteten af nitrogenoxidreduktase.
Opløselighed
Opløseligt i vand. (100 g/L ved °20 C)
Noter
Lysfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares ved -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 299-11-6
Molekylær formel C14H14N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 306.336
MDL nummer MFCD00011923
InChI nøgle RXGJTUSBYWCRBK-UHFFFAOYSA-M
Synonym phenazine methosulfate, 5-methylphenazin-5-ium methyl sulfate, 5-methylphenazinium methyl sulfate, n-methylphenazonium methosulfate, phenazine methosulphate, methylphenazonium methosulfate, 5-methylphenazine methylsulfate, n-methylphenazinium methosulfate, n-methylphenazonium methosulphate, phenazinium, 5-methyl-, methyl sulfate
PubChem CID 9285
ChEBI CHEBI:8055
IUPAC navn 5-methylphenazin-5-ium;methylsulfat
SMIL C[N+]1=C2C=CC=CC2=NC3=CC=CC=C31.COS(=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenazine methosulfate
Mængde 5 g
Beilstein 3898869
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. (100g/L ved 20 °C)
Formel vægt 306.34
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenazine methosulfate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenazine methosulfate