Få mere at vide
Phenazin Ethosulfat, TRC
Artikelnummer. 30425864
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425864 1 g
30420737 500 mg
30425610 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30425864 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2953781G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10510-77-7
Molekylær formel C14H13N2 .C2H5O4S
Molekylvægt (g/mol) 334.4
Synonym N-Ethylphenazinium Ethyl Sulfate, N-Ethylphenazonium Ethyl Sulfate, NSC 402863
IUPAC navn (E)-3-(2,5-dimethylanilino)-1-phenylprop-2-en-1-one
SMIL Cc1ccc(C)c(N\C=C\C(=O)c2ccccc2)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenazine Ethosulfate
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C17H17NO/c1-13-8-9-14(2)16(12-13)18-11-10-17(19)15-6-4-3-5-7-15/h3-12,18H,1-2H3/b11-10+
Formel vægt 251.131