Få mere at vide
Phenazine Ethosulfate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenazine Ethosulfate |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17NO/c1-13-8-9-14(2)16(12-13)18-11-10-17(19)15-6-4-3-5-7-15/h3-12,18H,1-2H3/b11-10+ |
| Formel vægt | 251.131 |