Få mere at vide
Phenazin ethosulfat,∽ 95 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11455955 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11455955 1 g 1g
11465955 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11455955 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210095601
Kemiske identifikatorer
CAS 10510-77-7
Molekylær formel C16H18N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 334.39
MDL nummer MFCD00050286
InChI nøgle VDJKJPMLWJWQIH-UHFFFAOYSA-M
Synonym phenazine ethosulfate, 5-ethylphenazine, n-ethylphenazonium ethosulfate, 5-ethylphenazinium ethyl sulphate, 5-ethylphenazin-5-ium ethyl sulfate, 5-ethylphenazinium ethylsulfate, phenazinium, 5-ethyl-, ethyl sulfate, 5-ethylphenazine, ethyl sulfate salt, ccris 5619, n-ethyldibenzopyrazine ethyl sulfate salt
PubChem CID 82688
IUPAC navn 5-ethylphenazin-5-ium;ethylsulfat
SMIL CC[N+]1=C2C=CC=CC2=NC3=CC=CC=C31.CCOS(=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenazine ethosulfate
Farve Orange-gul
Analyseprocentområde ∽ 95%
Mængde 1 g
Formel vægt 334.4
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenazine Ethosulfate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: phenazine ethosulphate