Få mere at vide
Phenazin, 99+%
Artikelnummer. 11499180
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499180 100 g 100g
11479180 5 g 5g
11489180 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499180 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15770.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 92-82-0 | C12H8N2 | 180,21 g/mol
Phenazin er modersubstansen til mange farvestoffer, såsom toluylenrød, induliner og safraniner. Det kan anvendes i terapeutiske anvendelser, som antipsykotikum og antiemetikum.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92-82-0
Molekylær formel C12H8N2
Molekylvægt (g/mol) 180.21
MDL nummer MFCD00005023
InChI nøgle PCNDJXKNXGMECE-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzopyrazine, azophenylene, dibenzoparadiazine, acridizine, 9,10-diazaanthracene, dibenzo-p-diazine, unii-2jhr6k463w, phenazine, dibenzo b,e pyrazine, acmc-209rhs
PubChem CID 4757
ChEBI CHEBI:36674
IUPAC navn phenazin
SMIL C1=CC=C2C(=C1)N=C3C=CC=CC3=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenazine
Smeltepunkt 175 °C til 177 °C
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 180.21
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Krystaller eller pulver eller krystallinsk pulver eller nåle