Få mere at vide
Phenazine, 99+%
Artikelnummer. 11489180
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489180 25 g 25g
11479180 5 g 5g
11499180 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489180 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15770.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 92-82-0 | C12H8N2 | 180.21 g/mol
Phenazin er moderstoffet i mange farvestoffer, såsom toluylenrødt, induliner og safraniner. Det kan anvendes i terapeutiske formål, bruges som antipsykotisk og antiemetikum.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92-82-0
Molekylær formel C12H8N2
Molekylvægt (g/mol) 180.21
MDL nummer MFCD00005023
InChI nøgle PCNDJXKNXGMECE-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzopyrazine, azophenylene, dibenzoparadiazine, acridizine, 9,10-diazaanthracene, dibenzo-p-diazine, unii-2jhr6k463w, phenazine, dibenzo b,e pyrazine, acmc-209rhs
PubChem CID 4757
ChEBI CHEBI:36674
IUPAC navn phenazin
SMIL C1=CC=C2C(=C1)N=C3C=CC=CC3=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenazine
Smeltepunkt 175 °C til 177 °C
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 180.21
Procent renhed ≥99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenazine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenazine