Få mere at vide
Phenazin, 99+%
Beschreibung
Phenazin er modersubstansen til mange farvestoffer, såsom toluylenrød, induliner og safraniner. Det kan anvendes i terapeutiske anvendelser, som antipsykotikum og antiemetikum.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Phenazine |
| Smeltepunkt | 175 °C til 177 °C |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 180.21 |
| Procent renhed | ≥99% |
| Fysisk form | Krystaller eller pulver eller krystallinsk pulver eller nåle |
Sicherheit und Handhabung
- Phenazine
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P330-Skyl munden.
- MIXTURE LIST-Contain: Phenazine