Få mere at vide
Phenazin, 99,2 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11448230 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
11448230 1 g
1 options
Artikelnummer. 11448230 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210260501
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 92-82-0
Molekylær formel C12H8N2
Molekylvægt (g/mol) 180.21
InChI nøgle PCNDJXKNXGMECE-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzopyrazine, azophenylene, dibenzoparadiazine, acridizine, 9,10-diazaanthracene, dibenzo-p-diazine, unii-2jhr6k463w, phenazine, dibenzo b,e pyrazine, acmc-209rhs
PubChem CID 4757
ChEBI CHEBI:36674
IUPAC navn phenazin
SMIL C1=CC=C2C(=C1)N=C3C=CC=CC3=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenazine
Farve Gul
Analyseprocentområde 99.2%
Mængde 1 g
Formel vægt 180.2
Fysisk form Krystallinsk pulver