Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenazine |
| Navn note | 98% |
| Smeltepunkt | 174,0 °C til 177,0 °C |
| Farve | Gul til Brun |
| Kogepunkt | >360,0 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 23,223 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Phenazine
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P330-Skyl munden.