Få mere at vide
Phenazine, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenazine |
| CAS | 92-82-0 |
| Molekylær formel | C12H8N2 |
| MDL nummer | MFCD00005023 |
| Mængde | 500 g |
| SMIL | C12=NC3=CC=CC=C3N=C1C=CC=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.21 |
| Procent renhed | 97% |