Få mere at vide
Phenanthroline
Artikelnummer. 18713018
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18713018 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18713018 Leverandør Tocris Bioscience Leverandørnr. 6385/100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Enhances hPSC differentiation into cranial placode cells
Phenanthroline is a enhances hPSC differentiation into cranial placode cells. Induces a 5-fold increase in cells expressing SIX1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,10-Phenanthroline
CAS 66-71-7
Analyseprocentområde >99%
Mængde 100 mg
Molekylær formel C12H8N2
Formel vægt Observed MW: 180.21