missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Phenanthro[1,10-cd][1,2]dithiole, TRC

Artikelnummer. 30409594
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30409594 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30409594 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP29503550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Phenanthro[1,10-cd][1,2]dithiole
CAS 158690-51-8
Molekylær formel C14H8S2
Mængde 50 mg
Synonym Phenanthro[1,10-cd][1,2]dithiole Ring Parent
InChI formel InChI=1S/C14H8S2/c1-2-5-10-9(4-1)8-13-14-11(10)6-3-7-12(14)15-16-13/h1-8H
SMIL S1Sc2cc3ccccc3c4cccc1c24
Molekylvægt (g/mol) 240.34
Formel vægt 240.0067
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.