missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Phenanthro[1,10-cd][1,2]dithiole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenanthro[1,10-cd][1,2]dithiole |
| CAS | 158690-51-8 |
| Molekylær formel | C14H8S2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Phenanthro[1,10-cd][1,2]dithiole Ring Parent |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8S2/c1-2-5-10-9(4-1)8-13-14-11(10)6-3-7-12(14)15-16-13/h1-8H |
| SMIL | S1Sc2cc3ccccc3c4cccc1c24 |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.34 |
| Formel vægt | 240.0067 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?