Få mere at vide
Phenanthridin, 98%
Artikelnummer. 10194251 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10194251 5 g Glasflaske 5g
10421792 1 g Glasflaske 1g
10463785 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10194251 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 169250050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    795.00 DKK
    698.65 DKK / 5g
    Spare 96.35 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 229-87-8 | C13H9N | 179,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 229-87-8
Molekylær formel C13H9N
Molekylvægt (g/mol) 179.22
MDL nummer MFCD00004989
InChI nøgle RDOWQLZANAYVLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-phenanthridine, benzo c quinoline, 3,4-benzoquinoline, 9-azaphenanthrene, 3,4-benzoisoquinoline, 5-azaphenanthrene, unii-62qgs7cps6, ccris 1234, 62qgs7cps6
PubChem CID 9189
ChEBI CHEBI:36421
IUPAC navn phenanthridin
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=NC3=CC=CC=C23
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenanthridine
Smeltepunkt 104,0 °C til 108,0 °C
Farve Hvid til beige
Tæthed 100g/mL
Kogepunkt 349,0 °C (769,0 mmHg)
Flammepunkt 100 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 20, 466
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i toluen, dmso
Formel vægt 179.22
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenanthridine
Signalord
  • Advarsel||Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.