Få mere at vide
Phenanthrenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxyphenanthrene |
| CAS | 605-55-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C14 H10 O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-Phenanthrol (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxyphenanthrene, NSC 2576 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10O/c15-12-7-8-14-11(9-12)6-5-10-3-1-2-4-13(10)14/h1-9,15H |
| SMIL | Oc1ccc2c(ccc3ccccc23)c1 |
| IUPAC navn | phenanthren-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.23 |
| Vis mere |