missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Phenanthrenol, TRC

Artikelnummer. 30417842
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30417842 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30417842 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2950051MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxyphenanthrene
CAS 605-55-0
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C14 H10 O
Mængde 1 mg
Synonym 2-Phenanthrol (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxyphenanthrene, NSC 2576
InChI formel InChI=1S/C14H10O/c15-12-7-8-14-11(9-12)6-5-10-3-1-2-4-13(10)14/h1-9,15H
SMIL Oc1ccc2c(ccc3ccccc23)c1
IUPAC navn phenanthren-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 194.23
Formel vægt 194.0732
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.