Få mere at vide
Fenantren, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenanthrene |
| CAS | 85-01-8 |
| Molekylær formel | C14 H10 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Phenanthrene, NSC 26256, Ravatite, [3]Helicene |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H |
| SMIL | c1ccc2c(c1)ccc3ccccc23 |
| IUPAC navn | phenanthrene |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.23 |
| Formel vægt | 178.0783 |