Få mere at vide
Phenanthrene, tech. 90%
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Phenanthrene bruges generelt til farvestofproduktion, syntetisk harpiks, konserveringsmiddel. Det bruges også i agrokemiske og farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed Opløselig
i alkohol, benzen, toluen og
iseddike.
Noter
Lysfølsom. Håndter og opbevar under inert gas. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenanthrene |
| Smeltepunkt | 97 °C til 101 °C |
| Tæthed | 0.98 |
| Kogepunkt | 340 °C |
| Flammepunkt | 171 °C (339 °F) |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN3077 |
| Beilstein | 1905428 |
| Merck Index | 14,7212 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i alkohol, benzen, toluen og iseddikesyre |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Phenanthrene
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- MIXTURE LIST-Contain: Phenanthrene